Imprimer
α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromométhyl)-2,3,4-trifluorobenzène
PC7285N-1G PC7285N-5G PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7285N-1G APOSPC7285N-5G APOSPC7285N-25G
α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluène 97%
α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
Densité: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061233
Numéro CAS: 157911-55-2
UN: 3265
ADR: 8,III