Imprimer
Alcool 3,4,5-trifluorobenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7285LH-1G PC7285LH-25G PC7285LH-5G
APOSPC7285LH-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7285LH-1G APOSPC7285LH-25G APOSPC7285LH-5G
Alcool 3,4,5-trifluorobenzylique 97%
Alcool 3,4,5-trifluorobenzylique
Formule: C₇H₅F₃O
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083527
Numéro CAS: 220227-37-2