Imprimer
Alcool 2,4,6-trifluorobenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7285LF-10G PC7285LF-25G
APOSPC7285LF-10GEA 55.1 EUR
APOSPC7285LF-10G APOSPC7285LF-25G
Alcool 2,4,6-trifluorobenzylique 97%
Alcool 2,4,6-trifluorobenzylique
Formule: C₇H₅F₃O
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061207
Numéro CAS: 118289-07-9