Imprimer
Alcool 2,4,5-trifluorobenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7285LD-25G PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA 72.5 EUR
APOSPC7285LD-25G APOSPC7285LD-5G
Alcool 2,4,5-trifluorobenzylique 97%
Alcool 2,4,5-trifluorobenzylique
Formule: C₇H₅F₃O
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Point d'ébullition: 201…204 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061206
Numéro CAS: 144284-25-3