Alcool 2,3,6-trifluorobenzylique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅F₃O Point de fusion: 43…44 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061205 Numéro CAS: 114152-19-1 |