Imprimer
Alcool 2,3,4-trifluorobenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 115 EUR
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
Alcool 2,3,4-trifluorobenzylique 97%
Alcool 2,3,4-trifluorobenzylique
Formule: C₇H₅F₃O
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Point de fusion: 29.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083551
Numéro CAS: 144284-24-2