Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzoyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₂ClF₃O Point d'ébullition: 173…174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00083526 Numéro CAS: 177787-26-7 UN: 3265 ADR: 8,II |