Imprimer
Chlorure de 2,3,4-trifluorobenzoyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3,4-trifluorobenzoylchloride
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 429 EUR
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
Chlorure de 2,3,4-trifluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,3,4-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
Poids moléculaire: 194.54 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C/130mmHg
Densité: 1.522 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075078
Numéro CAS: 157373-08-5
UN: 3265
ADR: 8 II