2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₂F₃N Point d'ébullition: 168…170 °C Densité: 1,373 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013289 Numéro CAS: 98349-22-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |