Imprimer
Acide 3,4,5-trifluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7283-25G PC7283-100G PC7283-500G
APOSPC7283-25GEA 29 EUR
APOSPC7283-25G APOSPC7283-100G APOSPC7283-500G
Acide 3,4,5-trifluorobenzoïque 98%
Acide 3,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074962
Numéro CAS: 121602-93-5