Acide 2,4,5-trifluorobenzoïque 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃F₃O₂ Point de fusion: 98…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013306 Numéro CAS: 446-17-3 |