Imprimer
Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7281L-100G PC7281L-250G PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7281L-100G APOSPC7281L-250G APOSPC7281L-500G
Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque
Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
Poids moléculaire: 176.09 g/mol
Point d'ébullition: 237
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061232
Numéro CAS: 61079-72-9