Imprimer
Chlorure de 2,3,4-trifluorobenzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3,4-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 59.6 EUR
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
Chlorure de 2,3,4-trifluorobenzènesulfonyle 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Point d'ébullition: 234…246 °C
Densité: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102573
Numéro CAS: 175278-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II