Imprimer
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
PC7278-5G PC7278-100G PC7278-25G
APOSPC7278-5GEA 37.7 EUR
APOSPC7278-5G APOSPC7278-100G APOSPC7278-25G
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,3-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
Poids moléculaire: 223.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368017
Numéro CAS: 406482-22-2