Imprimer
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzeneboronic acid
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BF₂O₃
Point de fusion: 76…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369735
Numéro CAS: 849062-00-6