Imprimer
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Fluoro-4-(propylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 224 EUR
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BFNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258737
Numéro CAS: 874289-15-3