2,4,6-Trifluorobenzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄F₃NO Poids moléculaire: 175.11 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061199 Numéro CAS: 82019-50-9 |