Imprimer
2,4,5-Trifluorobenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7265W-25G PC7265W-5G PC7265W-1G
APOSPC7265W-25GEA 241 EUR
APOSPC7265W-25G APOSPC7265W-5G APOSPC7265W-1G
2,4,5-Trifluorobenzamide 97%
2,4,5-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Poids moléculaire: 175.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082478
Numéro CAS: 98349-23-6