Imprimer
2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7265J-100G PC7265J-25G PC7265J-50G
APOSPC7265J-100GEA 120 EUR
APOSPC7265J-100G APOSPC7265J-25G APOSPC7265J-50G
2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde 98%
2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
Point d'ébullition: 174 °C
Densité: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061196
Numéro CAS: 165047-24-5
UN: 1989
ADR: 3,III