Imprimer
2-Bromo-6-fluoronaphtalène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7265-1G PC7265-5G
APOSPC7265-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7265-1G APOSPC7265-5G
2-Bromo-6-fluoronaphtalène
2-Bromo-6-fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₆BrF
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763683
Numéro CAS: 324-41-4