Imprimer
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7264-1G PC7264-500MG
APOSPC7264-1GEA 386 EUR
APOSPC7264-1G APOSPC7264-500MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Point d'ébullition: 76 °C
Densité: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09749663
Numéro CAS: 89719-92-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III