Imprimer
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 154 EUR
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formule: C₇H₅F₂IO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09749662
Numéro CAS: 920981-12-0
UN: 1993
ADR: 3,III