Imprimer
4-Bromo-2-fluoropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 EUR
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Bromo-2-fluoropyridine
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Point d'ébullition: 65 °C/5mmHg
Densité: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112504
Numéro CAS: 128071-98-7