4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-Bromo-1-fluoronaphthalen-2-yl)boronic acid
Formule:
C₁₀H₇BBrFO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09027236 Numéro CAS: 913836-09-6 |