Imprimer
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774162
Numéro CAS: 874838-96-7
UN: 3261
ADR: 8,III