Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4'-Fluoro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
PC7223-10G PC7223-1G PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA 531 EUR
APOSPC7223-10G APOSPC7223-1G APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₉FO₃S
Poids moléculaire: 216.23 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202594
Numéro CAS: 82652-17-3