Imprimer
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(N-Methylhydrazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC7221-1G PC7221-250MG PC7221-500MG
APOSPC7221-1GEA 0 EUR
APOSPC7221-1G APOSPC7221-250MG APOSPC7221-500MG
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Formule: C₇H₈F₃N₃
Point d'ébullition: 90 °C/15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052298
Numéro CAS: 175205-68-2