Imprimer
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7219-10G PC7219-1G PC7219-5G
APOSPC7219-10GEA 1350 EUR
APOSPC7219-10G APOSPC7219-1G APOSPC7219-5G
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Formule: C₉H₈F₃N₃O
Point de fusion: 235…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06195730
Numéro CAS: 94835-66-2