Imprimer
2',4',5'-Trifluoroacétophénone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2,4,5-Trifluorophényl)éthane-1-one
PC7202J-100G PC7202J-25G PC7202J-5G
APOSPC7202J-100GEA 296 EUR
APOSPC7202J-100G APOSPC7202J-25G APOSPC7202J-5G
2',4',5'-Trifluoroacétophénone 99%
2',4',5'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
Point d'ébullition: 99…101 °C/20mmHg
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061193
Numéro CAS: 129322-83-4