2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
Formule:
C₇H₄FNO Point de fusion: 98…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11846514 Numéro CAS: 104798-53-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |