Imprimer
α,α,α-Trifluoroacétophénone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoroacétophénone
PC7200-100G PC7200-25G PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA 122 EUR
APOSPC7200-100G APOSPC7200-25G APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoroacétophénone 99%
α,α,α-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
Point d'ébullition: 165…166 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000420
Numéro CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III