Imprimer
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7198-1G PC7198-500MG
APOSPC7198-1GEA 335 EUR
APOSPC7198-1G APOSPC7198-500MG
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₉F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669720
Numéro CAS: 147147-73-7