Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7192-10G PC7192-5G
APOSPC7192-10GEA 364 EUR
APOSPC7192-10G APOSPC7192-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025373
Numéro CAS: 916420-54-7