Imprimer
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 306 EUR
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BF₂NO₄
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095253
Numéro CAS: 325786-11-6