Imprimer
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Bromo-6-fluorophenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-fluorobenzeneboronic acid
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 210 EUR
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Point de fusion: 138…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664309
Numéro CAS: 913835-80-0