2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule:
C₇H₅BF₄O₂ Poids moléculaire: 207.92 g/mol Point de fusion: 60…62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07784336 Numéro CAS: 157834-21-4 |