1,1,1-Trifluoroacétone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₃F₃O Point d'ébullition: 21…24 °C Point de fusion: < –78 °C Densité: 1,252 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –30 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000423 Numéro CAS: 421-50-1 EINECS: 207-005-9 UN: 1993 ADR: 3,I |