3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
Formule:
C₁₀H₁₈BNO₂ Poids moléculaire: 195.07 g/mol Point d'ébullition: 85 °C/0.5mmHg Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD09953480 Numéro CAS: 238088-16-9 UN: 3276 ADR: 6.1 III |