3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
Formule:
C₇H₅BFNO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09263608 Numéro CAS: 304858-67-1 |