Imprimer
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2,4-difluoroacetophenone, 5'-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
PC7171-1G PC7171-25G PC7171-5G
APOSPC7171-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7171-1G APOSPC7171-25G APOSPC7171-5G
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Poids moléculaire: 235.0255 g/mol
Point de fusion: 31…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190613
Numéro CAS: 864773-64-8