Imprimer
Anhydride trifluoroacetique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 58 EUR
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
Anhydride trifluoroacetique 99%
Anhydride trifluoroacetique
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Formule: C₄F₆O₃
Poids moléculaire: 210.03 g/mol
Point d'ébullition: 39…40 °C
Point de fusion: -65
Densité: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000416
Numéro CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I