Imprimer
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7167-1G PC7167-5G PC7167-25G
APOSPC7167-1GEA 102 EUR
APOSPC7167-1G APOSPC7167-5G APOSPC7167-25G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O₂
Poids moléculaire: 186.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258700
Numéro CAS: 126162-95-6