Imprimer
Bromure de 4-fluorophénéthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7166-25G PC7166-5G PC7166-10G
APOSPC7166-25GEA 90.2 EUR
APOSPC7166-25G APOSPC7166-5G APOSPC7166-10G
Bromure de 4-fluorophénéthyle 97%
Bromure de 4-fluorophénéthyle
Formule: C₈H₈BrF
Point d'ébullition: 100…104 °C/15mmHg
Densité: 1,4498 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844794
Numéro CAS: 332-42-3