Imprimer
Acide trifluoroacétique 99,9%, qualité Biochimie
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TFA
PC7161-1KG PC7161-250G PC7161-5KG
APOSPC7161-1KGEA 78.3 EUR
APOSPC7161-1KG APOSPC7161-250G APOSPC7161-5KG
Acide trifluoroacétique 99,9%, qualité Biochimie
Acide trifluoroacétique
Suitable for protein sequence analysis.
Formule: C₂HF₃O₂
Poids moléculaire: 114.02 g/mol
Point d'ébullition: 72.4 °C
Point de fusion: –15.4 °C
Densité: 1.489 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Indice Merck: 13,09754