Imprimer
Acide trifluoroacétique 99,5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7160A-500ML
APOSPC7160A-500MLEA 53.8 EUR
APOSPC7160A-500ML
Acide trifluoroacétique 99,5%
Acide trifluoroacétique
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 72,4 °C
Point de fusion: –15,4 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I