Acide trifluoroacétique 99,5%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
TFA
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Formule:
C₂HF₃O₂ Poids moléculaire: 114.02 g/mol Point d'ébullition: 72…74 °C Point de fusion: –15 °C Densité: 1.489 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004169 Numéro CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Indice Merck: 13,09754 |