Imprimer
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride
PC7153-1G PC7153-25G PC7153-5G
APOSPC7153-1GEA 58 EUR
APOSPC7153-1G APOSPC7153-25G APOSPC7153-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Point d'ébullition: 124…126 °C/0,3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06342770
Numéro CAS: 6668-56-0
UN: 1760
ADR: 8,III