4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₇ClF₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00272467 Numéro CAS: 140908-89-0 |