Imprimer
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide
Formule: C₁₃H₈BrF₂NO
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00751577
Numéro CAS: 314025-94-0