Imprimer
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7138-5G PC7138-1G PC7138-25G
APOSPC7138-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7138-5G APOSPC7138-1G APOSPC7138-25G
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Formule: C₈H₇FINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039298
Numéro CAS: 97760-94-6